Läs mer
N-(nitrosometyl)etanamin, TRC
Produktkod. 30010000
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010000 50 mg
30004170 250 mg
18071530 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010000 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN58905550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26921-68-6
Molekylformel C3H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 104.11
Synonym Ethanol, 2-(methylnitrosamino)- (6CI,7CI,8CI), 2-(Methylnitrosoamino)ethanol, Methyl(2-hydroxyethyl)nitrosamine, Methyl(2-hydroxyethyl)nitrosoamine, N-(Nitrosomethyl)ethanolamine, N-Methyl-N-nitrosoethanolamine, N-Nitrosomethyl(2-hydroxyethyl)amine
IUPAC-namn N-(2-hydroxyetyl)-N-metyllystgasamid
LEDER CN(CCO)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-N-methylethanolamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C3H8N2O2/c1-5(4-7)2-3-6/h6H,2-3H2,1H3
Formel vikt 104.0586
Procent renhet >95%