Läs mer
N-Nitrosometoprolol, TRC
Produktkod. 30007501
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007501 50 mg
17925075 25 mg
17980435 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007501 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN13729050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138768-62-4
Molekylformel C15H24N2O4
Molekylvikt (g/mol) 296.36
Synonym 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]-, 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]-2-propanol
IUPAC-namn N-[2-hydroxy-3-[4-(2-metoxietyl)fenoxi]propyl]-N-propan-2-ylnitroamid
LEDER COCCc1ccc(OCC(O)CN(N=O)C(C)C)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitrosometoprolol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H24N2O4/c1-12(2)17(16-19)10-14(18)11-21-15-6-4-13(5-7-15)8-9-20-3/h4-7,12,14,18H,8-11H2,1-3H3
Formel vikt 296.1736
Procent renhet >95%