missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitrosomorpholine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrosomorpholine (3,3,5,5-D4) |
| CAS | 61578-30-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4 2H4 H4 N2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Morpholine-3,3,5,5-d4, 4-nitroso- (9CI), 3,3,5,5-Tetradeutero-N-nitrosomorpholine, 4-Nitrosomorpholine-3,3,5,5-d4, N-Nitrosomorpholine-3,3,5,5-d4, 4-Nitrosomorpholine (3,3,5,5-D4), N-Nitrosomorpholine (3,3,5,5-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])COCC([2H])([2H])N1N=O |
| IUPAC-namn | 3,3,5,5-tetradeuterio-4-nitrosomorpholine |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.14 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?