missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitrosomorpholine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrosomorpholine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2 |
| Formel vikt | 116.0586 |
| Procent renhet | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?