missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitrosonadolol, Mikromol
Beskrivning
N-Nitrosonadolol, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosonadolol |
| CAS | 134720-06-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Nitrosonadolol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17H26N2O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-[3-[(1,1-Dimethylethyl)nitrosoamino]-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydro-2,3-naphthalenediol |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(C)(C)N(CC(O)COc1cccc2CC(O)C(O)Cc12)N=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.4 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?