Läs mer
N-Nitrosonadolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosonadolol |
| CAS | 134720-06-2 |
| Molekylformel | C17H26N2O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,3-Naphthalenediol','5-[3-[(1,1-dimethylethyl)nitrosoamino]-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydro-, 5-[3-[(1,1-Dimethylethyl)nitrosoamino]-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydro-2,3-naphthalenediol, N-Nitrosonadolol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O5/c1-17(2,3)19(18-23)9-12(20)10-24-16-6-4-5-11-7-14(21)15(22)8-13(11)16/h4-6,12,14-15,20-22H,7-10H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)N(CC(O)COc1cccc2CC(O)C(O)Cc12)N=O |
| IUPAC-namn | N-tert-butyl-N-[3-[(6,7-dihydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl)oxy]-2-hydroxypropyl]nitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.4 |
| Formel vikt | 338.1842 |