missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Nitrosonadolol, TRC

Produktkod. 30484280
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30484280 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30484280 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN13726010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Nitrosonadolol
CAS 134720-06-2
Molekylformel C17H26N2O5
Kvantitet 10 mg
Synonym 2,3-Naphthalenediol','5-[3-[(1,1-dimethylethyl)nitrosoamino]-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydro-, 5-[3-[(1,1-Dimethylethyl)nitrosoamino]-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydro-2,3-naphthalenediol, N-Nitrosonadolol
InChI formel InChI=1S/C17H26N2O5/c1-17(2,3)19(18-23)9-12(20)10-24-16-6-4-5-11-7-14(21)15(22)8-13(11)16/h4-6,12,14-15,20-22H,7-10H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)N(CC(O)COc1cccc2CC(O)C(O)Cc12)N=O
IUPAC-namn N-tert-butyl-N-[3-[(6,7-dihydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl)oxy]-2-hydroxypropyl]nitrous amide
Molekylvikt (g/mol) 338.4
Formel vikt 338.1842
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.