Läs mer
N-nitrosonebivolol, Mikromol
Produktkod. 30460041
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30460041 25 mg
1 options
Produktkod. 30460041 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0947.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-nitrosonebivolol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso Nebivolol
CAS 1391051-68-5
Analyt- eller komponentnamn N-Nitroso Nebivolol
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C22 H24 F2 N2 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C22H24F2N2O5/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(30-19)17(27)11-26(25-29)12-18(28)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)31-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,27-28H,1-2,5-6,11-12H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(CN(CC(O)C1CCc2cc(F)ccc2O1)N=O)C3CCc4cc(F)ccc4O3
IUPAC-namn N,N-bis[2-(6-fluorochroman-2-yl)-2-hydroxy-etyl]lustgasamid
Molekylvikt (g/mol) 434.43
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 434,1653 g/mol