Läs mer
N-Nitrosonornicotine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325015
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325015 1 ml
1 options
Produktkod. 30325015 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15606200AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-N'-Nitrosonornicotine (NNN)
CAS 80508-23-2
Analyt- eller komponentnamn (±)-N'-Nitrosonornicotine (NNN)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H11 N3 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym N-Nitrosonornicotine, rac-N'-Nitroso Nornicotine
InChI formel InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2
LEDER O=NN1CCCC1c2cccnc2
IUPAC-namn 3-(1-nitrosopyrrolidin-2-yl)pyridine
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 177.2
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 177.0902 g/mol