missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N'-Nitrosonornicotine, Mikromol
Beskrivning
N'-Nitrosonornicotine, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-N'-Nitrosonornicotine |
| CAS | 16543-55-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2S)-N'-Nitrosonornicotine |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C9 H11 N3 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-[(2S)-1-Nitroso-2-pyrrolidinyl]pyridine, Nicotine, 1'-demethyl-1'-nitroso- (8CI), Nornicotine, N-nitroso- (7CI), Pyridine, 3-(1-nitroso-2-pyrrolidinyl)-, (S)-, 3-[(2S)-1-Nitroso-2-pyrrolidinyl]pyridine, (S)-N'-Nitrosonornicotine, 1'-Nitrosonornicotine, N-Nitrosonornicotine, NNN, Nitrosonornicotine, N'-Nitrosonornicotine, anti-N'-Nitrosonornicotine, syn-N'-Nitrosonornicotine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2/t9-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | O=NN1CCC[C@H]1c2cccnc2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?