missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N’-Nitrosonornicotine N-Beta-D-Glucuronide (Mixture Of Diastereomers) X Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N'-Nitrosonornicotine N-beta-D-Glucuronide hydrate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3O7.H2O/c19-10-11(20)13(15(22)23)25-14(12(10)21)17-5-1-3-8(7-17)9-4-2-6-18(9)16-24;/h1,3,5,7,9-14,19-21H,2,4,6H2;1H2/t9-,10-,11-,12+,13-,14+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 371.1329 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?