missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N' 'Nitrosonortriptyline, TRC

Produktkod. 30132811
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132811 500 mg
30133986 250 mg
30007853 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132811 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN137590500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 55855-42-0
Molekylformel C19 H20 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 292.375
Synonym 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-N-nitroso- (9CI, ACI), 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-N-nitroso-1-propanamine (ACI), N-Nitrosonortriptyline
IUPAC-namn N-[3-(5,6-dihydrodibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ylidene)propyl]-N-methylnitrous amide
LEDER CN(CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13)N=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Nitrosonortriptyline
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H20N2O/c1-21(20-22)14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19/h2-5,7-11H,6,12-14H2,1H3
Formel vikt 292.158
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.