Läs mer
N-Nitrosooxprenolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosooxprenolol |
| CAS | 96497-86-8 |
| Molekylformel | C15 H22 N2 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-Nitrosooxprenolol, 2-Propanol','1-[(1-methylethyl)nitrosoamino]-3-[2-(2-propen-1-yloxy)phenoxy]-, 2-Propanol','1-[(1-methylethyl)nitrosoamino]-3-[2-(2-propenyloxy)phenoxy]- (9CI), 1-[(1-Methylethyl)nitrosoamino]-3-[2-(2-propen-1-yloxy)phenoxy]-2-propanol, N-Nitrosooxprenolol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O4/c1-4-9-20-14-7-5-6-8-15(14)21-11-13(18)10-17(16-19)12(2)3/h4-8,12-13,18H,1,9-11H2,2-3H3 |
| LEDER | CC(C)N(CC(O)COc1ccccc1OCC=C)N=O |
| IUPAC-namn | N-[2-hydroxy-3-(2-prop-2-enoxyphenoxy)propyl]-N-propan-2-ylnitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.346 |
| Formel vikt | 294.158 |