missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N’-Nitrosopentyl-(2-picolyl)amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N'-Nitrosopentyl-(2-picolyl)amine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N3O/c1-2-3-6-9-14(13-15)10-11-7-4-5-8-12-11/h4-5,7-8H,2-3,6,9-10H2,1H3 |
| Formel vikt | 207.1372 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?