Läs mer
N'-nitrosopentyl-(3-pikolyl)amin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N'-Nitrosopentyl-(3-picolyl)amine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N3O/c1-2-3-4-8-14(13-15)10-11-6-5-7-12-9-11/h5-7,9H,2-4,8,10H2,1H3 |
| Formel vikt | 207.1372 |