missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitrosopiperazine-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosopiperazine-d8 |
| CAS | 1330180-56-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C4HD8N3O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1-Nitrosopiperazine-d8, N-Mononitrosopiperazine-d8, NSC 50269-d8, NSC 525340-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9N3O/c8-6-7-3-1-5-2-4-7/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N1N=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.18 |
| Formel vikt | 123.1248 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?