Läs mer
N-Nitrosopiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosopiperazine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9N3O/c8-6-7-3-1-5-2-4-7/h5H,1-4H2 |
| Formel vikt | 115.0746 |