missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitrosopiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosopiperazine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9N3O/c8-6-7-3-1-5-2-4-7/h5H,1-4H2 |
| Formel vikt | 115.0746 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?