Läs mer
N-Nitrosopiperidine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosopiperidine d4 |
| CAS | 99389-11-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5 2H4 H6 N2 O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-Nitrosopiperidine-d4, NPI-d4, NPIP-d4, NSC 138-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2/i4D2,5D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])CCCC([2H])([2H])N1N=O |
| IUPAC-namn | 2,2,6,6-tetradeuterio-1-nitrosopiperidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.17 |
| Visa mer |