Läs mer
N-Nitrosopiperidin, TRC
Produktkod. 30005984
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005984 5 g
30041314 500 mg
30040662 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30005984 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5453705G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-75-4
Molekylformel C5 H10 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 114.15
Synonym Piperidine, 1-nitroso-, 1-Nitrosopiperidine, N-Nitrosopiperidine, NPI, NPIP, NSC 138
IUPAC-namn 1-nitrosopiperidin
LEDER O=NN1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitrosopiperidine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
Formel vikt 114.0793
Procent renhet >95%