Learn More
N-Nitrosopiperidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H10N2O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2 |
| Formula Weight | 114.0793 |
| Percent Purity | >95% |
| Chemical Name or Material | N-Nitrosopiperidine |
| Grade | HPLC |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?