Läs mer
N-Nitrosopiperidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosopiperidine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2 |
| Formel vikt | 114.0793 |
| Procent renhet | >95% |