Läs mer
N-Nitrosopropranolol, Mikromol
Beskrivning
N-Nitrosopropranolol, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosopropranolol |
| CAS | 84418-35-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Nitrosopropranolol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16H20N2O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-[(1-Methylethyl)nitrosoamino]-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(C)N(CC(O)COc1cccc2ccccc12)N=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.34 |
| Visa mer |