missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitrosopropranolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosopropranolol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O3/c1-12(2)18(17-20)10-14(19)11-21-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,19H,10-11H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 288.1474 |
| Procent renhet | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?