Läs mer
N-Nitrososarcosine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrososarcosine-d3 |
| CAS | 1189871-94-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C3 2H3 H3 N2 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-Nitrososarcosine D3 (methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2O3/c1-5(4-8)2-3(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(CC(=O)O)N=O |
| IUPAC-namn | 2-[nitroso(trideuteriomethyl)amino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.11 |
| Visa mer |