missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Nitrososarcosine, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30316530
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30316530 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30316530 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRECA15608000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Nitrososarcosine
CAS 13256-22-9
Analyt- eller komponentnamn N-Nitrososarcosine
Frakt skick +20°C
Molekylformel C3 H6 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
InChI formel InChI=1S/C3H6N2O3/c1-5(4-8)2-3(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
LEDER CN(CC(=O)O)N=O
IUPAC-namn 2-[methyl(nitroso)amino]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 118.09
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 118.0378 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.