Läs mer
N-Nitrososarcosine, Mikromol
Produktkod. 30457509
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30457509 100 mg
1 options
Produktkod. 30457509 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM2588.220100
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Nitrososarcosine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitrososarcosine
CAS 13256-22-9
Analyt- eller komponentnamn N-Nitrososarcosine
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C3 H6 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C3H6N2O3/c1-5(4-8)2-3(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
Lösningstyp Neat
LEDER CN(CC(=O)O)N=O
IUPAC-namn 2-[methyl(nitroso)amino]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 118.09
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 118.0378 g/mol