Läs mer
N-Nitrososarcosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrososarcosine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2O3/c1-5(4-8)2-3(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7) |
| Formel vikt | 118.0378 |
| Procent renhet | >95% |