Läs mer
N-nitrososotalol, Mikromol
Produktkod. 30460997
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30460997 25 mg
1 options
Produktkod. 30460997 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0046.090025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-nitrososotalol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitrososotalol
CAS 134720-07-3
Analyt- eller komponentnamn N-Nitrososotalol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H19 N3 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-Nitrososotalol;Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]-, N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C12H19N3O4S/c1-9(2)15(14-17)8-12(16)10-4-6-11(7-5-10)13-20(3,18)19/h4-7,9,12-13,16H,8H2,1-3H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(C)N(CC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1)N=O
IUPAC-namn N-[4-[1-hydroxy-2-[nitroso(propan-2-yl)amino]etyl]fenyl]metansulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 301.362
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 301,11 g/mol