Läs mer
N-Nitrososotalol, TRC
Produktkod. 17981685
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17981685 250 mg
17901775 50 mg
17954265 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17981685 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN137340250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134720-07-3
Molekylformel C12 H19 N3 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 301.362
Synonym Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]-, N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide, N-Nitrososotalol;Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]-, N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide
IUPAC-namn N-[4-[1-hydroxy-2-[nitroso(propan-2-yl)amino]etyl]fenyl]metansulfonamid
LEDER CC(C)N(CC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitrososotalol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H19N3O4S/c1-9(2)15(14-17)8-12(16)10-4-6-11(7-5-10)13-20(3,18)19/h4-7,9,12-13,16H,8H2,1-3H3
Formel vikt 301.11
Procent renhet >95%