missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Nitrosotrimetazidine, Mikromol

Produktkod. 30463108
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463108 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30463108 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0539.150025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N-Nitrosotrimetazidine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Nitroso Trimetazidine
CAS 92432-50-3
Analyt- eller komponentnamn N-Nitroso Trimetazidine
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C14H21N3O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O4/c1-19-12-5-4-11(13(20-2)14(12)21-3)10-16-6-8-17(15-18)9-7-16/h4-5H,6-10H2,1-3H3
Lösningstyp Neat
LEDER O=NN1CCN(CC2=CC=C(OC)C(OC)=C2OC)CC1
IUPAC-namn 1-nitroso-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine
Molekylvikt (g/mol) 295.33
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 295.1532 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.