Läs mer
N-nitrosotris-(2-kloroetyl)urea (90 %), TRC
Produktkod. 30010315
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010315 25 mg
30003663 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010315 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN54725025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69113-01-5
Molekylformel C7 H12 Cl3 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 276.55
IUPAC-namn 1,1,3-tris(2-kloroetyl)-3-nitrosourea
LEDER ClCCN(CCCl)C(=O)N(CCCl)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitrosotris-(2-chloroethyl)urea
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C7H12Cl3N3O2/c8-1-4-12(5-2-9)7(14)13(11-15)6-3-10/h1-6H2
Formel vikt 274.9995