missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Nitrosovarenicline 0.1 mg/ml in Methanol, Mikromol

Produktkod. 30463018
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463018 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30463018 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3380.20L11000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N-Nitrosovarenicline 0.1 mg/ml in Methanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Nitrosovarenicline
CAS 2755871-02-2
Analyt- eller komponentnamn N-Nitrosovarenicline
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C13H7D5N4O
Koncentration 0.1 mg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-Nitroso Varenicline-d5
InChI formel InChI=1S/C13H12N4O/c18-16-17-6-8-3-9(7-17)11-5-13-12(4-10(8)11)14-1-2-15-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2/i1D,6D2,7D2
Lösningstyp Single Solution
LEDER [2H]C1(N(N=O)C(C2CC1C3=C2C=C4N=C(C=NC4=C3)[2H])([2H])[2H])[2H]
IUPAC-namn 8-Nitroso-7,8,9,10-tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline-2,7,7,9,9-d5
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 245.3
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 245.13 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.