missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitrosovarenicline, Mikromol™
Beskrivning
N-Nitrosovarenicline
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosovarenicline |
| CAS | 2755871-02-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Nitrosovarenicline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H12 N4 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 7,8,9,10-tetrahydro-8-nitroso- |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N4O/c18-16-17-6-8-3-9(7-17)11-5-13-12(4-10(8)11)14-1-2-15-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2 |
| LEDER | O=NN1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23 |
| IUPAC-namn | 14-nitroso-5,8,14-triazatetracyclo[10.3.1.02,11.04,9]hexadeca-2(11),3,5,7,9-pentaene |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?