Läs mer
n-Nonadekan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11347555
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347555 25 g 25g
11357555 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11347555 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05701.14
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 629-92-5 | C19H40 | 268.529 g/mol
n-Nonadecane används som doftmedel i kosmetika och parfymer. Det används av äggparasitoid Trissolcus basalis för att skilja mellan kvinnliga och manliga värdar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
n-Nonadecane används som doftmedel i kosmetika och parfymer. Det används av äggparasitoid Trissolcus basalis för att skilja mellan kvinnliga och manliga värdar.
Löslighet
Löslig i kloroform, hexan.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-92-5
Molekylformel C19H40
Molekylvikt (g/mol) 268.529
MDL-nummer MFCD00009012
InChI-nyckel LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-nonadecane, nonadekan, unii-nmy21d3y5t, nmy21d3y5t, unknown branched fragment of phospholipid, ch3-ch2 17-ch3, unknown phospholipid fragment, nonadecane, analytical standard, upl
PubChem CID 12401
ChEBI CHEBI:32927
IUPAC-namn nonadekan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Nonadecane
Smältpunkt 32°C to 34°C
Densitet 0.786
Kokpunkt 330°C to 331°C
Flampunkt 168°C (334°F)
Brytningsindex 1.441
Kvantitet 25 g
Beilstein 1742892
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform,Hexane.
Formel vikt 268.53
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nonadecane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nonadecane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.