Läs mer
n-Nonadecane, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 31°C to 34°C |
| Densitet | 0.79 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 329°C to 331°C |
| Molekylformel | CH3(CH2)17CH3 |
| MDL-nummer | MFCD00009012 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | n-Nonadecane, n-Nonadecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.52 |
| Kvalitet | Research |