Läs mer
n-Nonan 1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319652
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30319652 1 ml
1 options
Produktkod. 30319652 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010086ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Nonane
CAS 111-84-2
Analyt- eller komponentnamn n-Nonane
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H20
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Nonane, NSC 72430, Nonane-5-C12, Shellsol 140, n-Nonane
InChI formel InChI=1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
LEDER CCCCCCCCC
IUPAC-namn Nonane
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 128.26
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 128,1565 g/mol