Läs mer
n-nonan, 99 %, vattenfri, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10755642 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10755642 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10755642 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435631000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1930.00 SEK
    1780.47 SEK / 100ml
    Save 149.53 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 111-84-2 | C9H20 | 128,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Nonane
CAS 111-84-2
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -53,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.7180g/mL, 0.718
Kokpunkt 151,0 °C
Flampunkt 31 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C9H20
Linjär formel CH3(CH2)7CH3
Brytningsindex 1,4040 till 1,4060
Kvantitet 100 mL
Rester efter avdunstning 0,0003% max.
Synonym n-nonane, shellsol 140, nonyl hydride, nonan, heptane, ethyl, unii-t9w3vh6g10, ccris 6081, hsdb 107, dsstox_cid_5796, nonane, analytical standard
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: löslig i alkohol, lätt löslig i bensen, aceton, kloroform
InChI-nyckel BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCC
IUPAC-namn nonane
Molekylvikt (g/mol) 128.26
PubChem CID 8141
ChEBI CHEBI:32892
Formel vikt 128.26
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.