Läs mer
N-Nonane, 99+%, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10162150 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10162150 100 mL Amber glass bottle 100ml
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10162150 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer N/3900/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Specifications
CAS 111-84-2
Smältpunkt -53°C
Färg Colorless
Kokpunkt 151°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C9H20
MDL-nummer 9574
Kvantitet 100 mL
Synonym n-nonane, shellsol 140, nonyl hydride, nonan, heptane, ethyl, unii-t9w3vh6g10, ccris 6081, hsdb 107, dsstox_cid_5796, nonane, analytical standard
InChI-nyckel BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCC
IUPAC-namn nonane
Molekylvikt (g/mol) 128.259
PubChem CID 8141
ChEBI CHEBI:32892
Formel vikt 128.26g/mol
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Nonane
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.