Läs mer
n-Nonan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11433247
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433247 500 mL 500ml
11423247 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11433247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16177.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 111-84-2 | C9H20 | 128.259 g/mol
Nonan används i organisk syntes, som lösningsmedel, som en destillationsjagare och som bränsletillsats. Det används också i biologiskt nedbrytbart tvättmedel. Det är en aktiv ingrediens i sådana petroleumfraktioner som lackmakare och målarnafta, 140 flash, stoddardlösningsmedel och i bensin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Nonane används i organisk syntes, som lösningsmedel, som en destillationsjagare och som bränsletillsats. Det används också i biologiskt nedbrytbart tvättmedel. Det är en aktiv ingrediens i sådana petroleumfraktioner som lackmakare och målarnafta, 140 flash, stoddardlösningsmedel och i bensin.
Löslighet
Blandbar med etanol, eter, aceton, bensen, kloroform och väteperoxid. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-84-2
Molekylformel C9H20
Molekylvikt (g/mol) 128.259
MDL-nummer MFCD00009574
InChI-nyckel BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-nonane, shellsol 140, nonyl hydride, nonan, heptane, ethyl, unii-t9w3vh6g10, ccris 6081, hsdb 107, dsstox_cid_5796, nonane, analytical standard
PubChem CID 8141
ChEBI CHEBI:32892
IUPAC-namn nonane
LEDER CCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Nonane
Smältpunkt -53°C
Densitet 0.718
Kokpunkt 150°C to 152°C
Flampunkt 31°C (87°F)
Linjär formel CH3(CH2)7CH3
Brytningsindex 1.4054
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1920
Beilstein 1696917
Löslighetsinformation Miscible with ethanol,ether,acetone,benzene,chloroform and hydrogen peroxide. Immiscible with water.
Formel vikt 128.26
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Nonane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nonane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.