Läs mer
n-Nonanoic-9,9,9-d3 acid, TRC
Produktkod. 30468004
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30468004 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30468004 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN64938710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134646-27-8
Molekylformel C9 D3 H15 O2
Molekylvikt (g/mol) 161.256
Synonym Nonanoic-9,9,9-d3 acid (9CI), Nonanoic-9,9,9-D3 acid, 1-Octanecarboxylic-8,8,8-d3 acid, n-Nonanoic acid-d3, Pelargonic acid-ω-d3, Nonanoic acid-d3
IUPAC-namn 9,9,9-trideuteriononanoic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])CCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Nonanoic-9,9,9-d3 acid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)/i1D3
Formel vikt 161.15