Läs mer
n-Nonanoic Acid-d17, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Nonanoic Acid-d17 |
| CAS | 130348-94-6 |
| Molekylformel | C9 D17 H O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-Octanecarboxylic Acid-d17, Emery 1203-d17, Grantrico-d17, NSC 62787-d17, NSC 65450-d17, NSC 65455-d17, Nonoic Acid-d17, Nonylic Acid-d17, Pelargonic Acid-d17, Thinex-d17, n-Nonoic Acid-d17, n-Nonylic Acid-d17, n-Pelargonic Acid-d17, Nonanoic Acid D17, Nonanoic-d17 acid (9CI), 1-Octanecarboxylic-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-d17 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecadeuteriononanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.34 |
| Formel vikt | 175.2374 |