Läs mer
n-Nonanosyra, TRC
Produktkod. 30471223
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30471223 5 g
1 options
Produktkod. 30471223 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN6493855G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nonanoic acid (Pelargonic acid)
CAS 112-05-0
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C9 H18 O2
Kvantitet 5 g
Synonym Nonanoic acid (7CI','8CI','9CI','ACI), 1-Octanecarboxylic acid, Emerion W 90PA, Emery 1202, Emery 1203, Grantrico, n-Nonanoic acid, n-Nonoic acid, n-Nonylic acid, n-Pelargonic acid, Nonoic acid, Nonylic acid, NSC 62787, NSC 65450, NSC 65455, Pelargonic acid, Prifrac 2914, Thinex
InChI formel InChI=1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
LEDER CCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn Nonanoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 158.24
Formel vikt 158.1307