Läs mer
n-Nonanosyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nonanoic acid (Pelargonic acid) |
| CAS | 112-05-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C9 H18 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Nonanoic acid (7CI','8CI','9CI','ACI), 1-Octanecarboxylic acid, Emerion W 90PA, Emery 1202, Emery 1203, Grantrico, n-Nonanoic acid, n-Nonoic acid, n-Nonylic acid, n-Pelargonic acid, Nonoic acid, Nonylic acid, NSC 62787, NSC 65450, NSC 65455, Pelargonic acid, Prifrac 2914, Thinex |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | CCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | Nonanoinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.24 |
| Visa mer |