Läs mer
n-Nonyl-6,6,7,7-d4 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Nonanol-6,6,7,7-D4 |
| CAS | 33975-46-1 |
| Molekylformel | C9 D4 H16 O |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Nonyl-6,6,7,7-d4 alcohol (8 CI), 1-Nonanol-6,6,7,7-D4, Nonanol-6,6,7,7-d4, n-Nonyl-6,6,7,7-d4 alcohol |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CC)C([2 H])([2 H])CCCCCO |
| IUPAC-namn | 6,6,7,7-tetradeuteriononan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.279 |
| Formel vikt | 148.177 g/mol |
| Visa mer |