missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

n-Nonylbenzene-2,3,4,5,6-d5, CDN

Produktkod. 30323655
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30323655 0.5 g 0.5g
30320831 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30323655 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND33410.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material n-Nonylbenzene-2,3,4,5,6-D5
CAS 20216-93-7
Molekylformel C15 D5 H19
Kvantitet 0.5 g
Synonym Nonane, 1-(phenyl-d5)- (8 CI), n-Nonylbenzene-2,3,4,5,6-D5, Nonylbenzene-d5, Nonylbenzene-d5 (phenyl-d5), 1-(Phenyl-d5)nonane
InChI formel InChI=1 S/C15H24/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-13-10-8-11-14-15/h8,10-11,13-14 H,2-7,9,12H2,1H3/i8D,10 D,11 D,13 D,14 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CCCCCCCCC)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-nonylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 209.382
Formel vikt 209.219 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.