Läs mer
n-nonylbensen, 97 %
Produktkod. 11429030
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429030 10 g 10g
11439030 50 g 50g
11449030 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429030 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12957.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1081-77-2 | C15H24 | 204,357 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1081-77-2
Molekylformel C15H24
Molekylvikt (g/mol) 204.357
MDL-nummer MFCD00009575
InChI-nyckel LIXVMPBOGDCSRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylnonane, benzene, nonyl, n-nonylbenzene, nonane, 1-phenyl, 1-nonylbenzene, unii-58ak68ov26, benzene, c6-12-alkyl derivs., n-nonyl benzene, phenyl-nonane, c6-c12 alkylbenzene
PubChem CID 14126
IUPAC-namn nonylbensen
LEDER CCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Nonylbenzene
Densitet 0.858
Kokpunkt 281°C to 283°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.483
Kvantitet 10 g
Beilstein 1907173
Formel vikt 204.36
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.