Läs mer
n-nonylzinkbromid, 0,5 M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15445385
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15445385 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15445385 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58604.AD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
CAS: 626207-32-7 | C9H19BrZn | 272,535 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Nonylzinc bromide
Namnnotering Förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
CAS 626207-32-7
Molekylformel C9H19BrZn
Linjär formel CH3(CH2)8ZnBr
MDL-nummer MFCD09801447
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luftkänslig; Kan bilda en utfällning
Synonym n-nonylzinc bromide, nonylzinc bromide, n-nonylzinc bromide 0.5m in tetrahydrofuran, n-nonylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI-nyckel OXSAWWPTOCNGOR-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCCCCCCC[CH2-].[Zn+]Br
IUPAC-namn bromsink(l+);nonan
Molekylvikt (g/mol) 272.535
PubChem CID 11311824
Formel vikt 272.53
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.