Läs mer
N-Norbimatoprost, TRC
Produktkod. 30138482
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138482 5 mg
30134516 10 mg
30006872 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138482 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN6611105MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 155205-89-3
Molekylformel C23H33NO4
Molekylvikt (g/mol) 387.51
IUPAC-namn (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E,3S)-3-hydroxy-5-fenylpent-1-enyl]cyklopentyl]hept-5-enamid
LEDER NC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@@H](O)CCc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Norbimatoprost
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H33NO4/c24-23(28)11-7-2-1-6-10-19-20(22(27)16-21(19)26)15-14-18(25)13-12-17-8-4-3-5-9-17/h1,3-6,8-9,14-15,18-22,25-27H,2,7,10-13,16H2,(H2,24,28)/b6-1-,15-14+/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1
Formel vikt 387.241