missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,O-Bis-(4-chlorobenzoyl)tyramine, Mikromol™
Beskrivning
N,O-Bis-(4-chlorobenzoyl)tyramine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,O-Bis-(4-chlorobenzoyl)tyramine |
| CAS | 41859-56-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | N,O-Bis-(4-chlorobenzoyl)tyramine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H17 Cl2 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N,O-Bis-(4-chlorobenzoyl)tyramine |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17Cl2NO3/c23-18-7-3-16(4-8-18)21(26)25-14-13-15-1-11-20(12-2-15)28-22(27)17-5-9-19(24)10-6-17/h1-12H,13-14H2,(H,25,26) |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCc2ccc(OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)cc2 |
| IUPAC-namn | [4-[2-[(4-chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenyl] 4-chlorobenzoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?